Learn More
Macherey-Nagel™ Polyamid-DC 6 UV254 (VE=1kg) 1 kg
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Beschreibung
TLC adsorbents for self-coating of glass plates or foils used in thin layer chromatography.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1000 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | TLC |
| Produkttyp | Polyamid-Adsorptionsmittel |
| Enthält | Fluoreszenzindikator UV254 |
| Material | Nylon |