Learn More
Brady™ Nylon-Druckeretikett
Artikelnummer. 11574064
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft. x 2 in. (30.48 m x 50.8 cm)
12,70 x 12,70 mm
12,70 x 19,05 mm
12,70 x 22,86 mm
25,40 x 25,40 mm
25,40 x 48,26 mm
6,35 x 38,10 mm
9,10 m x 48,26 mm
9,10 m x 12,70 mm
9,53 mm x 12,7 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Rechteck mit gerundeten Ecken
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Form unitSize
11574064 12,70 x 12,70 mm Quadratisch 1 BX
12860059 12,70 x 22,86 mm Rechteck 1 BX
11588604 9,10 m x 48,26 mm Rechteck 1 BX
11589463 9,10 m x 12,70 mm Rechteck 1 BX
11599463 100 ft. x 2 in. (30.48 m x 50.8 cm) Rechteck 1 BX
11741835 12,70 x 19,05 mm Rechteck 1 BX
12833255 12,70 x 22,86 mm Rechteck mit gerundeten Ecken 1 BX
11584064 25,40 x 48,26 mm Rechteck 1 BX
11711755 6,35 x 38,10 mm Rechteck 1 BX
11717274 25,40 x 25,40 mm Quadratisch 1 BX
11775673 9,53 mm x 12,7 mm Rechteck 1 BX
11 options
Artikelnummer. 11574064
Marke: Brady™ 114855
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Selbstklebende, repositionierbare Etiketten
  • Repositionierbarer Klebstoff auf Gummibasis
  • Halbglanzbeschichtung
Specifica
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Nylon
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Druckeretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Packung
Form Quadratisch
Temperaturbereich (metrisch) 40 bis 90 °C
Dicke (metrisch) 0,041 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15,88 mm
Drahtstärke 9 AWG
Dimensions (LxW) 12,70 x 12,70 mm
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.