Learn More
Brady™ Nylon-Druckeretikett
Artikelnummer. 11588604
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft. x 2 in. (30.48 m x 50.8 cm)
12,70 x 12,70 mm
12,70 x 19,05 mm
12,70 x 22,86 mm
25,40 x 25,40 mm
25,40 x 48,26 mm
6,35 x 38,10 mm
9,10 m x 48,26 mm
9,10 m x 12,70 mm
9,53 mm x 12,7 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Rechteck mit gerundeten Ecken
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Form unitSize
11588604 9,10 m x 48,26 mm Rechteck 1 BX
12860059 12,70 x 22,86 mm Rechteck 1 BX
11589463 9,10 m x 12,70 mm Rechteck 1 BX
11599463 100 ft. x 2 in. (30.48 m x 50.8 cm) Rechteck 1 BX
11741835 12,70 x 19,05 mm Rechteck 1 BX
11574064 12,70 x 12,70 mm Quadratisch 1 BX
12833255 12,70 x 22,86 mm Rechteck mit gerundeten Ecken 1 BX
11584064 25,40 x 48,26 mm Rechteck 1 BX
11711755 6,35 x 38,10 mm Rechteck 1 BX
11717274 25,40 x 25,40 mm Quadratisch 1 BX
11775673 9,53 mm x 12,7 mm Rechteck 1 BX
11 options
Artikelnummer. 11588604
Marke: Brady™ 115132
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Selbstklebende, repositionierbare Etiketten
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Farbe: weiß
  • Für allgemeine, industrielle, Labor- und Plattenidentifizierung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Nylon
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Druckeretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboridentifikation, Sprach- und Datenkommunikation, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) 40 bis 90 °C
Dicke (metrisch) 0,041 mm
Dimensions (LxW) 9,10 m x 48,26 mm
Länge (metrisch) 9,10 m
Breite (metrisch) 48,26 mm