Learn More
Brady™ Nylon-Druckeretikett
Artikelnummer. 11589463
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft. x 2 in. (30.48 m x 50.8 cm)
12,70 x 12,70 mm
12,70 x 19,05 mm
12,70 x 22,86 mm
25,40 x 25,40 mm
25,40 x 48,26 mm
6,35 x 38,10 mm
9,10 m x 48,26 mm
9,10 m x 12,70 mm
9,53 mm x 12,7 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Rechteck mit gerundeten Ecken
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11589463
Marke: Brady™ 104299
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Selbstklebende, repositionierbare Etiketten
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Farbe: weiß
  • Für allgemeine, industrielle, Labor- und Plattenidentifizierung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Nylon
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Druckeretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboridentifikation, Sprach- und Datenkommunikation, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Etiketten pro Zeile 1
Menge 1000/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (metrisch) 0,041 mm
Dimensions (LxW) 9,10 m x 12,70 mm
Länge (metrisch) 9,10 m
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (metrisch) 9,1 m