Learn More
Brady™ Nylon-Druckeretikett
Beschreibung
Selbstklebende, repositionierbare Etiketten
- Dauerhafter Acrylklebstoff
- Farbe: weiß
- Für allgemeine, industrielle, Labor- und Plattenidentifizierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) |
| Beschreibung | Etiketten für BMP71 Etikettendrucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Material | Nylon |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Druckeretiketten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboridentifikation, Sprach- und Datenkommunikation, Draht- und Kabelmarkierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 |
| Mehr anzeigen |