Learn More
Brady™ Nylon-Druckeretikett
Beschreibung
Selbstklebende, repositionierbare Etiketten
- Aus Nylongewebe
- Erhältlich in Rechteck- und Kreisformen
- Matte Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Etiketten für BMP71 Etikettendrucker |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Material | Nylongewebe |
| Produkttyp | Druckeretiketten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labor-Kennzeichnung |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Menge | 500/Packung |
| Form | Rechteck mit gerundeten Ecken |
| Mehr anzeigen |