Learn More
Brady™ Nylon-Druckeretikett
Artikelnummer. 12860059
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft. x 2 in. (30.48 m x 50.8 cm)
12,70 x 12,70 mm
12,70 x 19,05 mm
12,70 x 22,86 mm
25,40 x 25,40 mm
25,40 x 48,26 mm
6,35 x 38,10 mm
9,10 m x 48,26 mm
9,10 m x 12,70 mm
9,53 mm x 12,7 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Rechteck mit gerundeten Ecken
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Form unitSize
12860059 12,70 x 22,86 mm Rechteck 1 BX
11588604 9,10 m x 48,26 mm Rechteck 1 BX
11589463 9,10 m x 12,70 mm Rechteck 1 BX
11599463 100 ft. x 2 in. (30.48 m x 50.8 cm) Rechteck 1 BX
11741835 12,70 x 19,05 mm Rechteck 1 BX
11574064 12,70 x 12,70 mm Quadratisch 1 BX
12833255 12,70 x 22,86 mm Rechteck mit gerundeten Ecken 1 BX
11584064 25,40 x 48,26 mm Rechteck 1 BX
11711755 6,35 x 38,10 mm Rechteck 1 BX
11717274 25,40 x 25,40 mm Quadratisch 1 BX
11775673 9,53 mm x 12,7 mm Rechteck 1 BX
11 options
Artikelnummer. 12860059
Marke: Brady™ 114862
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Selbstklebende, repositionierbare Etiketten
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Farbe: weiß
  • Für allgemeine, industrielle, Labor- und Plattenidentifizierung
Spezifikation
Beschreibung Niedriges Profil mit hoher Adhäsion
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Nylongewebe
Produkttyp Etikett für die Drahtmarkierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine, industrielle, Labor- und Plattenidentifizierung
Etiketten pro Zeile 1
Form Rechteck
Größe (metrisch) 22,86 x 12,7 mm (B x H)
Dimensions (LxW) 12,70 x 22,86 mm