Learn More
Masterflex™ Anschlussstück aus Nylon, Stecknippel, reduzierend
Beschreibung
- Ideal für Niederdruckanwendungen
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
- Sterilisation nur durch Ethylenoxid (ETO)
- Temperaturbereich von −46 ° bis +121 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nylon |
| Zur Verwendung mit | 1/4 x 1/8 in. Schlauch-ID |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121 °C |
| Produkttyp | Schlauchtülle |