Learn More
Masterflex™ NPT-REDUZIERSTUECKE 3/8'X1/4' 3/8'X1/4'
Click to view available options
Gewindegröße:
3/8 x 1/4 in. NPT (M)
Packungsgröße:
6 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Für 3/8 x 1/4 in. NPT(M)-Gewinde |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Verpackungsmenge | 6/Packung |
| Gewindegröße | 3/8 x 1/4 in. NPT (M) |
| Maximaler Druck | 200 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 93 °C |