Learn More
Masterflex™ Nylon-Sanitärarmaturen
Kompatibel mit Tri-Clamp™ Anschlüssen aus Metall und Kunststoff
86.65 € - 103.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
Typ | Sanitärklemme |
Material | Nylon |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tri-Clamp-Anschlüsse |
Produktcode | Marke | Größe (angloamerikanisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (angloamerikanisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16609882
|
Masterflex™
30508-25 |
2 in. |
86.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16629882
|
Masterflex™
30508-29 |
4 in. |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Geringe Auslaugfähigkeit
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Sanitärklemme | |
Tri-Clamp-Anschlüsse |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
Nylon | |
Weiß |