Learn More
Masterflex™ Stecknippel aus Nylon, gerade
Artikelnummer. 12344618
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
9,52mm
12,7mm
19,05mm
25,4mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12344618
Marke: Masterflex™ 3061222
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Material Nylon
Zur Verwendung mit 12,7mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Produkttyp Gerades Verbindungsstück