Learn More
Masterflex™ Stecknippel aus Nylon, gerade
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
9,52mm
12,7mm
19,05mm
25,4mm
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 25,4 mm |
| Material | Nylon |
| Zur Verwendung mit | 25,4mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121 °C |
| Produkttyp | Gerades Verbindungsstück |