Learn More
Masterflex™ T-Verbinder aus Nylon
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 9,52 mm |
| Material | Nylon |
| Zur Verwendung mit | 9,52mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Form | T |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121 °C |
| Produkttyp | T-Verbindungsstück |