Learn More
Masterflex™ T-Verbinder aus Nylon
Artikelnummer. 12334628
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
4,76mm
6,35mm
9,52mm
12,7mm
19,05mm
25,4mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12334628
Marke: Masterflex™ 3061322
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Material Nylon
Zur Verwendung mit 12,7mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Form T
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Produkttyp T-Verbindungsstück