Learn More
Brady™ Nylon-Etiketts für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 11806023
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Größe (metrisch):
12,7 mm Durchm.
12,7 x 25,4 mm (B x H)
12,7 x 25,4 mm
22,86 x 38,1 mm (B x H)
25,4 x 36,5 mm (B x H)
25,4 x 66,68 mm (B x H)
41,28 x 15,24 mm (B x H)
9,53 mm Durchm.
Menge:
1000/Packung
1500/Packung
2500/Packung
3000/Packung
3000/Pckg.
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. Farbe Größe (metrisch) Menge unitSize
11806023 Weiß 41,28 x 15,24 mm (B x H) 3000/Packung 1 ROLL
11884664 Gelb 12,7 mm Durchm. 1000/Packung 1 ROLL
10395443 Weiß 25,4 x 66,68 mm (B x H) 2500/Packung 1 ROLL
11886023 Weiß 25,4 x 36,5 mm (B x H) 1500/Packung 1 ROLL
11819734 Gelb 9,53 mm Durchm. 3000/Packung 1 ROLL
10671344 Weiß 9,53 mm Durchm. 3000/Packung 1 ROLL
10273143 Weiß 12,7 x 25,4 mm 3000/Pckg. 1 ROLL
10415992 Weiß 12,7 x 25,4 mm (B x H) 1000/Packung 1 ROLL
10051313 Weiß 12,7 mm Durchm. 3000/Packung 1 ROLL
10192752 Weiß 22,86 x 38,1 mm (B x H) 3000/Packung 1 ROLL
10 options
Artikelnummer. 11806023
Marke: Brady™ 217073
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für glatte, texturierte/raue oder stark texturierte Oberflächen/Oberflächen mit geringer Energie.
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Matte Oberfläche
  • Nylon-Stoffetiketten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Display Blank
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Thermotransferdrucker-Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labor-Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 3000/Packung
Menge 3000/Packung
Form Rechteck mit gerundeten Ecken
Größe (metrisch) 41,28 x 15,24 mm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +194°F
Temperaturbereich (metrisch) 40 bis 90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0065 in.
Dicke (metrisch) 0,041 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 18,24 mm
Dimensions (LxW) 15,24 x 41,28 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.6 in.
Breite (angloamerikanisch) 1.63 in.
Breite (metrisch) 41,28 mm
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.5 in.
Durchmesser (metrisch) 12,70 mm
Alternate Part Number BPT-608-499