Learn More
Masterflex™ Gewindeanschlüsse aus Nylon
Artikelnummer. 11745768
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
0,125in.
0,125 in. NPT (M)
0,25inSchläuche
0,25 in. NPT (M)
0,375in.
0,375 in. NPT (M)
0,75in.
0,75 x 0,5in.
Packungsgröße:
10 Stück
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
11745768 0,125 in. NPT (M) 10 Stück
11770369 0,25 in. NPT (M) 10 Stück
11751084 0,25inSchläuche 6 Stück
11780369 0,375 in. NPT (M) 10 Stück
11711104 0,375in. 6 Stück
11791084 0,125in. 6 Stück
11731104 0,75in. 6 Stück
11701154 0,75 x 0,5in. 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11745768 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 3170191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.05 €
    8.87 € / 10 Stück
    Sparen 1.18 €
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Material Nylon
Zur Verwendung mit 0,125 in. NPT (M)
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 93 °C
Produkttyp Gewindeanschluss