Learn More
Masterflex™ Gewindeanschlüsse aus Nylon
Artikelnummer. 11770369
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
0,125in.
0,125 in. NPT (M)
0,25inSchläuche
0,25 in. NPT (M)
0,375in.
0,375 in. NPT (M)
0,75in.
0,75 x 0,5in.
Packungsgröße:
10 Stück
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
11770369 0,25 in. NPT (M) 10 Stück
11751084 0,25inSchläuche 6 Stück
11780369 0,375 in. NPT (M) 10 Stück
11745768 0,125 in. NPT (M) 10 Stück
11711104 0,375in. 6 Stück
11791084 0,125in. 6 Stück
11731104 0,75in. 6 Stück
11701154 0,75 x 0,5in. 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11770369 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 3040142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.10 €
    26.54 € / 10 Stück
    Sparen 2.56 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 25-09-2026
Spezifikation
Material Nylon
Zur Verwendung mit 0,25 in. NPT (M)
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 93 °C
Produkttyp Gewindeanschluss