Learn More
Masterflex™ Nylon-Gewindestopfen
Click to view available options
Gewindegröße:
1 in.
1/2 Zoll
3/4 in.
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Gewindestopfen aus Nylon
- Zur Verwendung mit Rohren für Hochdruckanwendungen
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Ausgelegt für 200 psi bei 77 °F (25 °C)
- Für Temperaturen von -65 bis +190 °F (53 bis 87 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | NPT(M)-Anschluss |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Nylon |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -65 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -53 °C |
| Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
| Gewindegröße | 1/2 Zoll |
| Maximaler Druck | 200 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 190 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 87 °C |
| Mehr anzeigen |