Learn More
Brady™ Nylon-Binder
Artikelnummer. 11776885
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Orange
Rot
Violett
Weiß
Packungsgröße:
1 PK
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
11776885 Weiß 1 PK
11796885 Rot 1 PK
11706895 Orange 1 PK
11786885 Blau 1 PK
11716895 Gelb 1 PK
11736895 Violett 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11776885 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 229955
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
  • Kreuzbeschichtetes Polyethylen
  • Matte Oberfläche
Spezifikation
Typ Binder
Material Nylon
Farbe Weiß
Länge (metrisch) 203.00 mm
Breite (metrisch) 4 mm
Abmessungen (L x B) 203 x 3.60 mm
Menge 100/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die dauerhafte Farbkodierung zur Markierung von Gegenständen