Learn More
Cole-Parmer™ DURCHFLUSSMESSER 1-10 L/MIN
Artikelnummer. 11727338
Change view
Click to view available options
Flussratenbereich:
1 bis 10 LPM
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussratenbereich unitSize
11727338 1 bis 10 LPM 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11727338
Marke: Cole-Parmer™ 0561001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Specifications
Typ Turbinendurchflussmesser
Genauigkeit ±5 % (Messwert)
Float Material Nylon
Nenndruck 150 psi
Anschlüsse 1 in. NPT (F)
Flussratenbereich 1 bis 10 LPM
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kostengünstige Lösung für leichte Prozessanwendungen
Höhe (metrisch) 64 mm
Kennwerte der Stromversorgung Zwei 3 V-Lithium-Batterien
Wiederholgenauigkeit ± 0,1 %
Breite (metrisch) 110 mm
Temperatur (metrisch) 60 °C
Gewicht (metrisch) 600 g