Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Universalscheren aus Nylon
Artikelnummer. 10565292
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
170 mm
230 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10565292 170 mm 1 Stück
10075651 230 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10565292 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 4280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.54 €
    12.00 € / 1 Stück
    Sparen 0.54 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026