Learn More
Cole-Parmer™ Nylon-Nutzbürsten
Artikelnummer. 11755229 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
200 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11755229
Marke: Cole-Parmer™ 8455031
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese kostengünstigen, hochwertigen Bürsten eignen sich optimal für allgemeine Reinigungsanwendungen. Cole-Parmer™ Nutzbürsten zeichnen sich durch einen weißen Kunststoffgriff aus, der weder das Bakterienwachstum fördert noch Wasser aufnimmt.
  • Langlebige Bürsten aus Nylonborsten und Griff aus Hartplastik
Spezifikation
Produkttyp Mehrzweckbürste
Bristle Material Nylon
Griffmaterial Kunststoff
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) Borste 130 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Reinigungsanwendungen
Länge (metrisch) 140 mm
Länge (metrisch) Griff 500 mm
Menge Je 1