Learn More
Masterflex™ Y-Verbinder aus Nylon
Artikelnummer. 12304638
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
3,17mm
4,76mm
6,35mm
9,52mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12304638
Marke: Masterflex™ 3061414
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 6,35 mm
Material Nylon
Zur Verwendung mit 6,35mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Produkttyp Y-Verbindungsstück