Learn More
Masterflex™ Y-Verbinder aus Nylon
Artikelnummer. 12394628
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
3,17mm
4,76mm
6,35mm
9,52mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
12394628 4,76mm 10 Stück
12384628 3,17mm 10 Stück
12304638 6,35mm 10 Stück
12314638 9,52mm 10 Stück
4 options
Artikelnummer. 12394628
Marke: Masterflex™ 3061410
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 4,76 mm
Material Nylon
Zur Verwendung mit 4,76mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Produkttyp Y-Verbindungsstück