Learn More
Nystatin, >70 % A3, TRC
Artikelnummer. 17977324
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17977324 25 g 25 Gramm
30007060 10 g 10 Gramm
17979834 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17977324 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN92600025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1400-61-9
Summenformel C47H75NO17
Molekulargewicht (g/mol) 926.09
Synonym Nystatin, Biofanal, Candio-Hermal, Ceratocide, Diastatin, Flagystatin, Fungicidin, L-Nystatin, Moronal (antibiotic), Myconystatin, Mycostatin, Mycostatin Pastilles, Mykostatyna, Nistatin, Nyotran, Nysfungin, Nystacid, Nystan, Nystavescent, Nystex, Nystop, O-V Statin, Stamycin
IUPAC-Name Nystatin
SMILES O=C1O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)/C=C/C=C/CC/C=C/C=C/C=C/C=C/C(O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](C)O2)CC3O[C@](CC(O)C3C(O)=O)(O)CC(O)C(O)CCC(O)CC(O)CC(O)C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Nystatin
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27?,28?,29?,30?,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37?,38?,40?,41-,42+,43+,44-,46+,47+/m0/s1
Formelmasse 925.5