Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nystatin, 85+ %
Artikelnummer. 15565156 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15565156 5 g 5 Gramm
15474871 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15565156 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 455500050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.10 €
    54.65 € / 5 Gramm
    Sparen 10.45 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1400-61-9 | C47H75NO17 | 926.107 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1400-61-9
Summenformel C47H75NO17
Molekulargewicht (g/mol) 926.107
InChI-Schlüssel VQOXZBDYSJBXMA-AWCIUYGFSA-N
PubChem CID 133640190
IUPAC-Name (1S,3R,6Z,18S,19R,20S,21S,25S,27S,29S,32R,33S,35S,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,29,32,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,14,16-hexaen-38-Carbonsäure
SMILES CC1C=CC=CCCC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nystatin
Typ Nystatin
Schmelzpunkt >160.0°C
Infrarotspektrum Echt
Wasser 6% max.
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in dmf and dimethylsulfoxide, slightly soluble in methanol, practically insoluble in alcohol
Formelmasse 926.1
Reinheit (%) ≥85%