Learn More
Nystatin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10034587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10034587 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10034587 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP29495
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verändert die Durchlässigkeit der Membran und ermöglicht den Austritt von Kaliumionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nystatin
Typ Nystatin
Physikalische Form Fest
CAS 1400-61-9
Quelle Streptomyces noursei
Verlust bei Trocknung < 5.0%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Wirksamkeit > 4400 U/mg
Menge 5 g
Summenformel C47H75NO17
Merck Index 15, 6825
InChI-Schlüssel VQOXZBDYSJBXMA-AWCIUYGFSA-N
SMILES CC1C=CC=CCCC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
IUPAC-Name (1S,3R,6Z,18S,19R,20S,21S,25S,27S,29S,32R,33S,35S,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,29,32,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,14,16-hexaen-38-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 926.107
PubChem CID 133640190
Formelmasse 926.1