Learn More
O-(1 H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-Tetramethyluronium Tetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313097
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11313097 25 g 25 Gramm
11393087 1 g 1 Gramm
11303097 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13470.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 125700-67-6 | C11H16BF4N5O | 321.09 g/mol
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate is used as used for solid-phase peptide synthesis. It is also used to study ten different phosphonium and uronium salt-based coupling reagents, which are used to synthesize four peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-Tetramethyluronium-Tetrafluoroborat wird für die Festphasenpeptidsynthese verwendet. Wird auch zur Untersuchung von zehn verschiedenen Kupplungsreagenzien auf Phosphonium- und Uransalzbasis verwendet, mit denen vier Peptide synthetisiert werden.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril (100 mg/ml, klar, farblos), DMF (160.55 mg/ml, klar) und Wasser (3 mg/ml bei 20 °C).
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2–8 °C; egegen Licht und Feuchtigkeit. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125700-67-6
Summenformel C11H16BF4N5O
Molekulargewicht (g/mol) 321.09
MDL-Nummer MFCD00077413
InChI-Schlüssel JKEKMBGUVUKMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tbtu, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-1h-benzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-benzotriazol-1-yl uronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborate
PubChem CID 2733207
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C12)=[N+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 195°C to 198°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 7066325
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile (100mg/ml,clear,colorless),DMF (160.55mg/ml,clear),and water (3mg/ml at 20°C).
IUPAC-Name [Benzotriazol-1-yloxy(dimethylamino)methyliden]-dimethylammonium;tetrafluorborat
Formelmasse 321.08
Reinheit (%) 99%