Learn More
O-304, MedChemExpress
Beschreibung
O-304 is a first-in-class, orally available pan-AMPK activator, which increases AMPK activity by suppressing the dephosphorylation of pAMPK. O-304 exhibits a great potential as a drug to treat type 2 diabetes (T2D) and associated cardiovascular complications .
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O-304 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 1261289-04-6 |
| Farbe | White |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H11Cl2N3O2S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 30 mg/mL (78.90 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(NC(SN1CC2=CC=C(Cl)C=C2)=NC1=O)C3=CC=C(Cl)C=C3 |
| Mehr anzeigen |