Learn More
O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397615 5 g 5 Gramm
11387615 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397615 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05861.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
CAS: 2086-26-2 | C7H9ClN2O3 | 204.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2086-26-2
Summenformel C7H9ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 204.61
MDL-Nummer MFCD00012954
InChI-Schlüssel LKCAFSOYOMFQSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-4-nitrobenzyl hydroxylamine hydrochloride, 4-nitrobenzyloxyamine, o-4-nitrophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-4-nitrophenyl methyl-, monohydrochloride, p-nitrobenzyloxyamine hydrochloride, hydroxylamine, o-p-nitrobenzyl-, monohydrochloride, o-p-nitrobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-4-nitrobenzyl hydroxylammonium hydrochloride, 1-aminooxy methyl-4-nitrobenzene hydrochloride, hydroxylamine, o-p-nitrophenylmethyl-, monohydrochloride
PubChem CID 74967
IUPAC-Name O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamin;Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NOCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽215°C (decomposition)
Geruch Nearly Odorless
Menge 5 g
Beilstein 3709565
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 204.61
Reinheit (%) 98%