Learn More
O-4-Nitrobenzylhydroxylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30476543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476543 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476543 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4955301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-4-Nitrobenzylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 2086-26-2
Summenformel C7H9ClN2O3
Menge 1 g
Synonym O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamine Hydrochloride, p-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride, O-(p-Nitrobenzyl)hydroxylamine Monohydrochloride, 4-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O3.ClH/c8-12-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
SMILES Cl.NOCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 204.61
Formelmasse 204.0302