Learn More
O-Acetyl Losartan, TRC
Artikelnummer. 30316003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316003 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316003 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA185300250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Acetyl Losartan
CAS 1006062-27-6
Summenformel C24 H25 Cl N6 O2
Menge 250 mg
Synonym [2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl Acetate, Losartan Potassium Imp. J (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C24H25ClN6O2/c1-3-4-9-22-26-23(25)21(15-33-16(2)32)31(22)14-17-10-12-18(13-11-17)19-7-5-6-8-20(19)24-27-29-30-28-24/h5-8,10-13H,3-4,9,14-15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(COC(=O)C)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
IUPAC-Name [2-Butyl-5-chlor-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 464.95
Formelmasse 464.1728