Learn More
O-Acetyl Losartan, TRC
Artikelnummer. 30310960
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310960 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310960 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18530025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Acetyl Losartan
CAS 1006062-27-6
Summenformel C24 H25 Cl N6 O2
Menge 25 mg
Synonym [2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl Acetate, Losartan Potassium Imp. J (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C24H25ClN6O2/c1-3-4-9-22-26-23(25)21(15-33-16(2)32)31(22)14-17-10-12-18(13-11-17)19-7-5-6-8-20(19)24-27-29-30-28-24/h5-8,10-13H,3-4,9,14-15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(COC(=O)C)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
IUPAC-Name [2-Butyl-5-chlor-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 464.95
Formelmasse 464.1728