Learn More
O-Acetylsalicyloylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30327846
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327846 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327846 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1879352.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Acetylsalicyloyl Chloride
CAS 5538-51-2
Summenformel C9H7ClO3
Menge 2.5 g
Synonym 2-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, Salicyloyl Chloride Acetate, 2-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, 2-(Chlorocarbonyl)phenyl Acetate, 2-Acetoxybenzoyl Chloride, 2-Acetylsalicyloyl Chloride, Acetic Acid 2-Chlorocarbonylphenyl Ester, Acetoxybenzoic Acid Chloride, Acetylsalicyl Chloride, Acetylsalicylic Acid Chloride, Acetylsalicyloyl Chloride, Aspiryl Chloride, NSC 97216, O-Acetylsalicylic Acid Chloride, o-(Acetyloxy)benzoyl Chloride, o-Acetoxybenzoyl Chloride
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 198.6
Formelmasse 198.0084