Learn More
o-Anisoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10349440 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10349440 25 g Glasflasche 25 Gramm
10124780 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10349440 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 276110250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21615-34-9 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21615-34-9
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.6
MDL-Nummer MFCD00000664
InChI-Schlüssel RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi
PubChem CID 88969
IUPAC-Name 2-Methoxybenzoylchlorid
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Anisoyl chloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.1460g/mL
Siedepunkt 128°C to 129°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt 84°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4COCl
Brechungsindex 1.5714 to 1.5734
Menge 25 g
Beilstein 10, 140
Relative Dichte 1.146
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose in water
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Anisoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.