Learn More
O-Benzoesulfimid-Natriumsalzinhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432957
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11432957
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15530.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 82385-42-0 | C7H4NNaO3S | 205.16 g/mol
O-benzoic sulfimide sodium salt is used as an artificial sweetener in drinks, candies, cookies, medicines and toothpaste. It is used in the food industry and for sweetening diabetes diet. It is also used as a synthetic sweet ignorance agent. It finds application in a variety of beverages, foods, cosmetics and pharmaceuticals to provide sweetness without adding calories. It is involved as a nickel electroplating brightener, chemical intermediate, animal feed sweetener and anaerobic adhesive accelerator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-benzoisches Sulfimid-Natriumsalz wird als künstlicher Süßstoff in Getränken, Süßigkeiten, Keksen, Medikamenten und Zahncremes verwendet. Wird in der Lebensmittelindustrie und zur Süßung von Diabetesnahrungsmitteln verwendet. Wird auch als synthetischer Sweet-Ignorance-Stoff verwendet. Findet Anwendung in einer Vielzahl von Getränken, Lebensmitteln, Kosmetika und Pharmazeutika, um Süße ohne zusätzliche Kalorien hinzuzufügen. Wir auch als Nickel-Galvanik-Aufheller, chemisches Zwischenprodukt, Süßstoff für Futtermittel und anaerober Haftbeschleuniger eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82385-42-0
Summenformel C7H4NNaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 205.16
MDL-Nummer MFCD00149605
InChI-Schlüssel OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Synonym saccharin sodium salt hydrate
PubChem CID 131673955
IUPAC-Name 1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-3-on;molekularer Wasserstoff;natrium;hydrat
SMILES [Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Benzoic sulfimide sodium salt hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 g
Beilstein 3599229
Merck Index 14,8312
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 205.16 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%