Learn More
O-Benzoesulfimid-Natriumsalzinhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
O-benzoic sulfimide sodium salt is used as an artificial sweetener in drinks, candies, cookies, medicines and toothpaste. It is used in the food industry and for sweetening diabetes diet. It is also used as a synthetic sweet ignorance agent. It finds application in a variety of beverages, foods, cosmetics and pharmaceuticals to provide sweetness without adding calories. It is involved as a nickel electroplating brightener, chemical intermediate, animal feed sweetener and anaerobic adhesive accelerator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
O-benzoisches Sulfimid-Natriumsalz wird als künstlicher Süßstoff in Getränken, Süßigkeiten, Keksen, Medikamenten und Zahncremes verwendet. Wird in der Lebensmittelindustrie und zur Süßung von Diabetesnahrungsmitteln verwendet. Wird auch als synthetischer Sweet-Ignorance-Stoff verwendet. Findet Anwendung in einer Vielzahl von Getränken, Lebensmitteln, Kosmetika und Pharmazeutika, um Süße ohne zusätzliche Kalorien hinzuzufügen. Wir auch als Nickel-Galvanik-Aufheller, chemisches Zwischenprodukt, Süßstoff für Futtermittel und anaerober Haftbeschleuniger eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | o-Benzoic sulfimide sodium salt hydrate |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 5000 g |
| Beilstein | 3599229 |
| Merck Index | 14,8312 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 205.16 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99% |