Learn More
O-(Benzotriazol-1 -yl)-N,N,N',N'-Tetramethyluronium Hexafluorophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15284694 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15284694 1 g Glasflasche -
15294694 5 g Glasflasche 5 Gramm
15204704 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15284694 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 299430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94790-37-1 | C11H16F6N5OP | 379.247 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94790-37-1
InChI-Schlüssel UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hbtu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu-reagent, o-benzotriazol-1-yl-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium-hexafluoro-phosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-1h-benzotriazol-1-yl uronium hexafluorophosphate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
PubChem CID 2733084
IUPAC-Name [Benzotriazol-1-yloxy(dimethylamino)methyliden]-dimethylammonium;hexafluorphosphat
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H16F6N5OP
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 379.247
Formelmasse 379.25
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N`,N`-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.