Learn More
O-Benzyl-L-Serin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O-Benzyl-L-Serine |
| CAS | 4726-96-9 |
| Summenformel | C10H13NO3 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | O-(Phenylmethyl)-L-serine, (S)-2-Amino-3-(benzyloxy)propanoic Acid, (S)-2-Amino-3-benzyloxypropionic Acid, 3-(Benzyloxy)-L-alanine, L-O-Benzylserine, O-Benzyl-L-serine, O-Benzylserine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](COCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-amino-3-phenylmethoxypropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 195.22 |
| Formelmasse | 195.0895 |