Learn More
O-Benzylhydroxylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30344316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344316 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344316 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB27908010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Benzylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 2687-43-6
Summenformel C7 H9 N O . HCl
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
SMILES Cl.NOCc1ccccc1
IUPAC-Name O-Benzylhydroxylamin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 159.61
Formelmasse 159.0451