Learn More
Thermo Scientific Chemicals o-Kresolphthaleinkomplexon, Indikator-Gütegrad
Artikelnummer. 11306686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11306686 25 g 25 Gramm
11386676 1 g 1 Gramm
11396676 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11306686 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. L03859.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.74 €
    236.65 € / 25 Gramm
    Sparen 56.09 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2411-89-4 | C32H32N2O12 | 636.61 g/mol
Indicator for complexometric titration of Mg, Ca, Sr and Ba. It is used as an alkaline earth metal ion indicator. Suggested to be colorless at pH 11, but turns pink in the presence of alkaline earth metals. Also utilized in an auto analyzer to determine serum calcium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indikator für die komplexe Titration von Mg, Ca, Sr und Ba. Wird als Alkali-Metall-Ionen-Indikator verwendet. Bei pH-Wert 11 farblos, wird jedoch bei Vorhandensein von Erdalkalimetallen rosa. Wird auch in einem automatischen Analysator verwendet, um Serumcalcium zu bestimmen.
Löslichkeit
Löslich in NaOH (50 mg/ml), wässrigem Ammoniak und organischen Lösungsmitteln. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2411-89-4
Summenformel C32H32N2O12
Molekulargewicht (g/mol) 636.61
MDL-Nummer MFCD00005911
InChI-Schlüssel IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresolphthalein complexone, phthalein purple, cresolphthalexon, o-cresolphthalexon, phthalein complexon, o-cresolphthalein complexon, cresolphthalein complexon, metal phthalein, cresolphthalein complexone, unii-a4p6737i7f
PubChem CID 75485
IUPAC-Name 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-5-methylphenyl]-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl]methyl-(carboxymethyl)amino]-Essigsäure
SMILES CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Cresolphthalein complexone
Schmelzpunkt ∽198°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 381994
Löslichkeitsinformationen Soluble in NaOH (50mg/ml),aqueous ammonia,and organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 636.62
Güte Anzeige