Learn More
O-Desethyl Dapagliflozin (>80 %), TRC
Artikelnummer. 30011198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011198 5 mg 5 Milligramm
30005016 25 mg 25 Milligramm
30005027 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011198 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2905435MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 864070-37-1
Summenformel C19 H21 Cl O6
Molekulargewicht (g/mol) 380.82
Synonym D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl]-, (1S)-, (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
IUPAC-Name (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-Chlor-3-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(Hydroxymethyl)Tetrahydropyran-3,4,5-Triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2ccc(Cl)c(Cc3ccc(O)cc3)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Empagliflozin Impurity 3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21ClO6/c20-14-6-3-11(8-12(14)7-10-1-4-13(22)5-2-10)19-18(25)17(24)16(23)15(9-21)26-19/h1-6,8,15-19,21-25H,7,9H2/t15-,16-,17+,18-,19+/m1/s1
Formelmasse 380.1027
Reinheit (%) >95%