Learn More
O-Desmethylvenlafaxine 0.1 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459128
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30459128 1 mL 1 Milliliter
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30459128
Marke: LoGiCal LGCAMP0393.0102
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
O-Desmethylvenlafaxine 0.1 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Desmethylvenlafaxine
CAS 93413-62-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile O-Desmethylvenlafaxine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H25 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, Pristiq
InChI-Formel InChI=1 S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19 H,3-5,10-12H2,1-2H3
SMILES CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
IUPAC-Name 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 263.38
Menge 1 mL
Formelmasse 263.1885 g/mol