Learn More
O-Desmethylvenlafaxine, Lipomed
Artikelnummer. 30460927
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30460927 50 mg 50 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30460927
Marke: Lipomed LPMVLF1693FB50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
O-Desmethylvenlafaxine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Desmethylvenlafaxine
CAS 93413-62-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile O-Desmethylvenlafaxine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H25 N O2
Synonym O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, Pristiq
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
IUPAC-Name 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 263.38
Menge 50 mg
Formelmasse 263.1885 g/mol