Learn More
O-Desmethylvenlafaxine, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O-Desmethylvenlafaxine |
| CAS | 93413-62-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | O-Desmethylvenlafaxine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C16 H25 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, D-VENIZ, DVS 233, Desvenlafaxine, Pristiq |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2 |
| Mehr anzeigen |