Learn More
O-(Diphenylphosphinyl)hydroxylamin, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15733457 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15733457 1 g 1 Gramm
15743457 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15733457 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461850010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 72804-96-7 | C12H12NO2P | 233.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72804-96-7
Summenformel C12H12NO2P
Molekulargewicht (g/mol) 233.21
InChI-Schlüssel SJECIYLGISUNRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-diphenylphosphinylhydroxylamine, aminooxy diphenylphosphine oxide, o-diphenylphosphinyl hydroxylamine, o-diphenylphosphoryl hydroxylamine, amino diphenylphosphinate, hydroxylamine, o-diphenylphosphinyl, unii-2o9pf20t75, aminooxy diphenyl phosphine oxide, o-diphenylphosphinyl hydroxylamine mi
PubChem CID 10955453
IUPAC-Name O-Diphenylphosphorylhydroxylamin
SMILES NOP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(Diphenylphosphinyl)hydroxylamine
Schmelzpunkt 104.0°C
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 233.21
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-(Diphenylphosphinyl)hydroxylamine, 96%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: O-(Diphenylphosphinyl)hydroxylamine