Learn More
O-(endo-5-Norbornen-2,3-Dicarboximido)-N,N,N‘,N‘-Tetramethyluronium-Tetrafluorborat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415265 5 g 5 Gramm
15405265 1 g 1 Gramm
15425265 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 15415265 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H54194.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Add to basket
CAS: 125700-73-4 | C14H20BF4N3O3 | 365.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 125700-73-4
Summenformel C14H20BF4N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 365.14
MDL-Nummer MFCD00167753
InChI-Schlüssel DMTWWFCCBWWXSA-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-endo-5-norbornene-2,3-dicarboxymido-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, dimethylamino 1r,2s,6r,7s-3,5-dioxo-4-azatricyclo 5.2.1.0_,? dec-8-en-4-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate
PubChem CID 91634054
IUPAC-Name [(dimethylamino)({3,5-dioxo-4-azatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-en-4-yl}oxy)methylidene]dimethylazanium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O)=[N+](C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material O-(endo-5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 216°bis 219 °C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 365.13
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • O-(endo-5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: O-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N,N-tetramethyluronium tetrafluoroborate