Learn More
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,N',N'-Tetramethyluronium-Tetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395015 5 g 5 Gramm
11385015 1 g 1 Gramm
11305025 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395015 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18496.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 136849-72-4 | C10H17BF4N4O3 | 328.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136849-72-4
Summenformel C10H17BF4N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 328.07
MDL-Nummer MFCD00192127 MFCD00192127
InChI-Schlüssel FPQVGDGSRVMNMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym totu, o-cyano ethoxycarbonyl methylenamino-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyluronium bf4, e-2-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneamino-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino-n,n,n'n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyl uronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarboxyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
PubChem CID 9601231
IUPAC-Name ethyl cyano({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methoxy]imino})formate; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CCOC(=O)C(=NOC(N(C)C)=[N+](C)C)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 143°C to 146°C (decomposition)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 328.08
Reinheit (%) 97%