Learn More
Novus Biologicals™ O-GlcNAcase/OGA/MGEA5 Protein
Artikelnummer. 18424121 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
100μg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. 18424121
Marke: Novus Biologicals™ NBP1989590.5mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 24-235 of Human NRK1 The Recombinant Human NRK1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human NRK1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 0.5 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Liquid. In 20 mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 10% glycerol, 1 mM DTT, 50 mM NaCl
Molekulargewicht 26.2 kDa
Reinigungsverfahren SDS-PAGE
Menge 0,5 mg
Quelle Human
Lagerungsbedingungen Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung O-GlcNAcase/OGA/MGEA5
Konjugat Unconjugated
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%