Learn More
o-Hydroxy-Alpha,Alpha-dimethylbenzylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30408294
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408294 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408294 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9413801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Hydroxy-alpha,alpha-dimethylbenzyl Alcohol
CAS 3045-32-7
Summenformel C9H12O2
Menge 1 g
Synonym 2-Hydroxy-alpha,alpha-dimethylbenzenemethanol
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O2/c1-9(2,11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10-11H,1-2H3
SMILES CC(C)(O)c1ccccc1O
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Formelmasse 152.0837